Merck
ENAH2C557CB3
Enamine
3-(thiophen-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.76
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S)-3-(thiophen-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NS.ClH/c1-2-11(13-5-1)8-6-9-3-4-10(7-8)12-9;/h1-2,5-6,9-10,12H,3-4,7H2;1H
InChI Key
TXDVBNDKJDWBND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477672
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477672