Merck
ENAH2C557CA6
Enamine
2-(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
Iupac Name
(3-cyanocyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h7-8H,1-5H2,(H,11,12)
InChI Key
ZUHZXCWLAYQRPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472902
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)