Merck
ENAH2C557C97
Enamine
2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-11)2-3-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
InChI Key
YVNSVRBIQUFWOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477556
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477556