Merck
ENAH2C557C55
Enamine
methyl 2-amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.76
MDL番号:
mp
185-186
Iupac Name
methyl amino(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(14)12(15)16-4;/h5-8,11H,14H2,1-4H3;1H
InChI Key
FYHUABVEACULFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
Melting Point
185-186
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)