Merck
ENAH2C557BFE
Enamine
(4-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.67
MDL番号:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H9ClF2O2/c15-11-6-4-9(5-7-11)13(18)10-2-1-3-12(8-10)19-14(16)17/h1-8,14H
InChI Key
NAPIGEFGLKTBJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477024
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477024