Merck
ENAH2C557BF4
Enamine
5-bromo-N-methylpyrazine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c1-8-6(11)4-2-10-5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,8,11)
InChI Key
BXHHIPJCZWKLSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)