Merck
ENAH2C557BDA
Enamine
3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.63
MDL番号:
mp
150-151
Iupac Name
3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N4.ClH/c1-4-3-5(2)10(9-4)6(7)8;/h3H,1-2H3,(H3,7,8);1H
InChI Key
UOLOESWKXGHYCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473463
Melting Point
150-151
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473463