Merck
ENAH2C557AD4
Enamine
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.76
MDL番号:
Iupac Name
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3;1H
InChI Key
GPRNMAVNDUOHBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)