Merck
ENAH2C5579ED
Enamine
octahydro-1H-pyrimido[1,6-a]piperazin-6-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.12
MDL番号:
Iupac Name
octahydro-6H-pyrazino[1,2-c]pyrimidin-6-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3O.2ClH/c11-7-9-2-1-6-5-8-3-4-10(6)7;;/h6,8H,1-5H2,(H,9,11);2*1H
InChI Key
BTRFTLXEHAVVNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474647
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)