Merck
ENAH2C5579E9
Enamine
1-(1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N3.2ClH/c1-12-7-3-6-11-8(12)9(10)4-2-5-9;;/h2-7,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
ISSIRDHOBBRELN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474581
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474581
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)