Merck
ENAH2C55795B
Enamine
(4-fluorophenyl)(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.16
MDL番号:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12FN3.2ClH/c1-15-7-6-10(14-15)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8;;/h2-7,11H,13H2,1H3;2*1H
InChI Key
GCAWQOCGVWDEQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472447
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472447