Merck
ENAH2C557801
Enamine
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.18
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-10(11,12)8(9(13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
AWWDLBSVZSUFCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472333
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472333