Merck
ENAH2C5577C9
Enamine
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
InChI Key
LKVHTVRTQUBZDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237205