Merck
ENAH2C5577BA
Enamine
(1,3-dimethylazetidin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
(1,3-dimethyl-3-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(5-8)3-7(2)4-6/h8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
UADFQHVHTJXUKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6205410