Merck
ENAH2C557771
Enamine
4-bromo-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c7-4-1-5(12-3-11-4)13-2-6(8,9)10/h1,3H,2H2
InChI Key
MNYQKSCEFKEYNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5174199
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5174199