Merck
ENAH2C557764
Enamine
4,6-dichloro-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.1
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N2O/c10-7-5-8(11)13-9(12-7)6-1-3-14-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
DJHXCPYJRXZMID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5113268
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5113268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)