Merck
ENAH2C55767B
Enamine
3-(2-fluorophenyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13FN4.2ClH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-16-15-11-6-5-8(14)7-17(11)12;;/h1-4,8H,5-7,14H2;2*1H
InChI Key
DOBKPUCNKGWLEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010141
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010141