Merck
ENAH2C55759C
Enamine
bis(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.24
MDL番号:
Iupac Name
bis(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N5/c1-13-5-7(3-11-13)9(10)8-4-12-14(2)6-8/h3-6,9H,10H2,1-2H3
InChI Key
VGPYJBBIQYUGIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2679226
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2679226
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)