Merck
ENAH2C557595
Enamine
2-(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-7-6-11-13-8-9-14(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7,12H2
InChI Key
ZQHNGYLHCJPTGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2664938
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2664938