Merck
ENAH2C557503
Enamine
{4H,5H,7H-thieno[2,3-c]pyran-7-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.71
MDL番号:
Iupac Name
(4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NOS.ClH/c9-5-7-8-6(1-3-10-7)2-4-11-8;/h2,4,7H,1,3,5,9H2;1H
InChI Key
DZSYVXXKGUUHSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010004
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)