Merck
ENAH2C5574B6
Enamine
sodium 2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.12
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2.Na/c9-8(10,11)5-1-2-6(12-4-5)3-7(13)14;/h1-2,4H,3H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
YQFJHUQFVDXIBH-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010266
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)