Merck
ENAH2C557424
Enamine
(6-chloro-1-benzofuran-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.4
MDL番号:
Iupac Name
(6-chlorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BClO3/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)13-7(5)4-6/h1-4,11-12H
InChI Key
YSTULHWRFLFDIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009851
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009851
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)