Merck
ENAH2C557370
Enamine
methyl 2-{8-oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-yl}acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.74
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(8-oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO3.ClH/c1-14-10(13)6-9-7-11(8-12-9)2-4-15-5-3-11;/h9,12H,2-8H2,1H3;1H
InChI Key
IOLMMPJLBWEPLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009733
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009733