Merck
ENAH2C557275
Enamine
2-amino-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.21
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11N3O2/c10-9-11-4-6-3-5(8(13)14)1-2-7(6)12-9/h4-5H,1-3H2,(H,13,14)(H2,10,11,12)
InChI Key
RRIUEYSRNRECET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708823
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708823