Merck
ENAH2C55726F
Enamine
1-methyl-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-10-2-3-11-5-8(10)4-9-7-12-6-8/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
WTVCJJKMPVRGHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008902
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008902