Merck
ENAH2C5571D5
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.12
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)3-4/h4H,1-3H2
InChI Key
MZZAJOGAKVUGAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704652
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)