Merck
ENAH2C5571A3
Enamine
(2Z)-3-(1H-imidazol-2-yl)prop-2-enoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.59
MDL番号:
mp
182-185
Iupac Name
(Z)-3-(1H-imidazol-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2O2.ClH/c9-6(10)2-1-5-7-3-4-8-5;/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10);1H/b2-1-;
InChI Key
ZKYURINWZYDTFA-ODZAUARKSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725748
Melting Point
182-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725748