Merck
ENAH2C5571A0
Enamine
5-chloro-2,3-dimethylquinoxalin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.66
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylquinoxalin-6-amine
Inchi Code
1S/C10H10ClN3/c1-5-6(2)14-10-8(13-5)4-3-7(12)9(10)11/h3-4H,12H2,1-2H3
InChI Key
ZXCRQVPYLDCAOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725671
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725671
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)