Merck
ENAH2C55713E
Enamine
methyl 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-cyclopropyl-4-hydroxy-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-14-10(13)8-6-11(7-2-3-7)5-4-9(8)12/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
IQUYUIVHPZAXHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723418
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723418
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)