Merck
ENAH2C5570AC
Enamine
5-bromo-4-chlorothiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.49
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-chlorothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrClO2S/c6-4-3(7)2(1-10-4)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChI Key
VBYYSQWTPZHGLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008967
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008967