Merck
ENAH2C5569BB
Enamine
(3-methyl-1,2-thiazol-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
Iupac Name
(3-methyl-4-isothiazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)3-8-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI Key
ZGCUXZXLJMYGRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695835