Merck
ENAH2C5568FB
Enamine
tert-butyl 4-(2-hydroxyethoxy)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-hydroxyethoxy)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-6-4-10(5-7-13)16-9-8-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
WDPSCDHRZOGOEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1264318
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1264318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)