Merck
ENAH2C5568B2
Enamine
2-chloro-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.63
MDL番号:
mp
101-102
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11ClO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XXIXGILTWJTYND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1241634
Melting Point
101-102
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1241634
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)