Merck
ENAH2C556894
Enamine
2-iodo-4-methyl-1,3-oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.99
MDL番号:
Iupac Name
2-iodo-4-methyloxazole
Inchi Code
1S/C4H4INO/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
InChI Key
XPNRKYOOXJFVCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234901
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234901