Merck
ENAH2C55684D
Enamine
4-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-6-2-7(3-6,5(8)9)10-4-6/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
MMIUMWSBCLBMFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832814
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)