Merck
ENAH2C5567A0
Enamine
1-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
405.49
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C25H27NO4/c27-23(28)25(12-5-13-25)17-10-14-26(15-11-17)24(29)30-16-22-20-8-3-1-6-18(20)19-7-2-4-9-21(19)22/h1-4,6-9,17,22H,5,10-16H2,(H,27,28)
InChI Key
HFGROMYVVRADAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587470
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587470