Merck
ENAH2C55679A
Enamine
5-fluoro-2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.17
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5F2NO3S/c1-12-6-2-5(13(8,10)11)4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
InChI Key
BJEPSQAARAFMBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583365
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583365
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)