Merck
ENAH2C556767
Enamine
[1-(chloromethyl)cyclobutyl]methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.12
MDL番号:
Iupac Name
(1-(chloromethyl)cyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10Cl2O2S/c7-4-6(2-1-3-6)5-11(8,9)10/h1-5H2
InChI Key
XNZGNTPDMJQXFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663148
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663148