Merck
ENAH2C556749
Enamine
lithium(1+) ion 6-fluoro-2-methylpyridine-3-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.12
MDL番号:
Iupac Name
lithium 6-fluoro-2-methylpyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C6H6FNO2S.Li/c1-4-5(11(9)10)2-3-6(7)8-4;/h2-3H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
XWARUHFEWBUYDM-UHFFFAOYSA-M
保管温度
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754053
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754053