Merck
ENAH2C55602C
Enamine
1-acetyl-4-(2-methoxyethyl)piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.28
MDL番号:
Iupac Name
1-acetyl-4-(2-methoxyethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-9(13)12-6-3-11(4-7-12,10(14)15)5-8-16-2/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
WLCPGHFXLCFTQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313544
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313544