Merck
ENAH2C55600B
Enamine
4-ethoxynaphthalen-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
mp
42-43
Iupac Name
4-ethoxy-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-2-14-12-8-7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-8H,2,13H2,1H3
InChI Key
ROBRCCACMYYVQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152866
Melting Point
42-43
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152866