Merck
ENAH2C555F7A
Enamine
5-chloro-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.66
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-7-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C11H11ClO2/c1-14-7-5-9-8(10(12)6-7)3-2-4-11(9)13/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
BYKPMJJNUKHTNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126080
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126080
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)