Merck
ENAH2C555F36
Enamine
thiomorpholine-4-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.27
MDL番号:
mp
111.5-112.5
Iupac Name
4-thiomorpholinesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2S2/c5-10(7,8)6-1-3-9-4-2-6/h1-4H2,(H2,5,7,8)
InChI Key
ASRHZFWROABGOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271795
Melting Point
111.5-112.5
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271795
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)