Merck
ENAH2C555D9A
Enamine
6-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.63
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c1-5-7-3-2-6(11)4-8(7)12-9(5)10(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
DYVDDDKAEPQDGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196758
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196758
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)