Merck
ENAH2C555D80
Enamine
4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-6-9-7(3-1)4-5-8-9/h4-5H,1-3,6H2
InChI Key
IDHRHHLXBFGLSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190565
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)