Merck
ENAH2C555D78
Enamine
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
5,5-dimethylpyrrolidin-3-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)3-5(8)4-7-6/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HFTIGFBKBVCGPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187953