Merck
ENAH2C555D61
Enamine
N-cyclopropyl-1-oxa-2,7-diazaspiro[4.5]dec-2-ene-3-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.74
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-1-oxa-2,7-diazaspiro[4.5]dec-3-ene-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N3O2.ClH/c15-10(13-8-2-3-8)9-6-11(16-14-9)4-1-5-12-7-11;/h6,8,12,14H,1-5,7H2,(H,13,15);1H
InChI Key
AXCPIIYUAXPPGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322413
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322413
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)