Merck
ENAH2C555D42
Enamine
N'-hydroxy-1-(2-methylpropyl)-6-oxopiperidine-3-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.28
Iupac Name
5-(amino(nitroso)methyl)-1-isobutylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H19N3O2/c1-7(2)5-13-6-8(10(11)12-15)3-4-9(13)14/h7-8,10H,3-6,11H2,1-2H3
InChI Key
USPGZNOCNXLWLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313524
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313524
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)