Merck
ENAH11E415D1
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8-1-4-10-7-9(8)2-5-12-6-3-9;/h10H,1-7H2;1H
InChI Key
CCTYAHCSSSXPBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)