Merck
ENAH11E4156A
Enamine
methyl 2-amino-3-(3,5-dibromophenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.01
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(3,5-dibromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H11Br2NO2/c1-15-10(14)9(13)4-6-2-7(11)5-8(12)3-6/h2-3,5,9H,4,13H2,1H3
InChI Key
IMFZWTSNURHXNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008048
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008048